Learn More
Rubidium, Plasma-Standardlösung, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11391449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391449 100 mL 100 Milliliter
11381449 50 mL 50 Milliliter
11400380 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013872.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-09-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel CO3Rb2
Molekulargewicht (g/mol) 230.94
MDL-Nummer MFCD00011188
InChI-Schlüssel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 11431
IUPAC-Name Dirubidium(1+)-Carbonat
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Typ Analytical Standard
Menge 100 mL
Güte Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Rubidiumcarbonat:0,14%; Wasser:94,86%