Learn More
Rubidiumsulfat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048448
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11380719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010567.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7488-54-2 | H2O4RbS | 183.54 g/mol
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-54-2
Summenformel H2O4RbS
Molekulargewicht (g/mol) 183.54
MDL-Nummer MFCD00011190
InChI-Schlüssel XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 197088
SMILES [Rb].OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium sulfate
Schmelzpunkt 1050°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Synonym rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Rubidium(1+); Sulfat
Formelmasse 267
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.513
Dichte 3.613 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, dirubidium salt