Learn More
Rubidiumsulfat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049249
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11316868 25 g -
11326868 100 g 100 Gramm
11450320 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11316868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013493.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7488-54-2 | H2O4RbS | 183.54 g/mol
Rubidium sulfate is used in hematology stain. It is also used as the raw materials for making kinds of Rubidium salts. It is fused on a ceramic bead and used as thermoionic detector. It is also used as a cathartic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-54-2
Summenformel H2O4RbS
Molekulargewicht (g/mol) 183.54
MDL-Nummer MFCD00011190
InChI-Schlüssel XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 197088
IUPAC-Name Schwefelsäure Rubidium
SMILES [Rb].OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium sulfate
Schmelzpunkt 1050°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Synonym rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (424mg/ml at 10°C).
Formelmasse 267
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.513
Dichte 3.613 g/mL