Learn More
uvex Rubiflex NB 3501 Safety Gloves
Artikelnummer. 17200421 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17200421
Marke: uvex 6024110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightweight NBR-coated gloves are highly flexible, and feature breathable RUBIPOR impregnation with a cotton interlock liner.
  • Die vollständige NBR-Beschichtung ist äußerst flexibel für Arbeiten, die ein hohes Maß an Fingerfertigkeit erfordern
  • Atmungsaktive RUBIPOR-Imprägnierung
  • Eingewebtes Innenfutter aus Baumwolle
  • Beständig gegen Öl, Fett, Kraftstoff und Aerosole
  • Ideal für den Einsatz in trockenen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industriell
Coating Material NBR
Farbe Orange
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 10
Norm EN 388 0121X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, Leichtmetall-Arbeiten, Wartung und Lackierarbeiten
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Serie Rubiflex NB 3501
Länge (metrisch) 35 cm