Learn More
uvex Rubiflex NB60SZ Chemikalienschutzhandschuhe
Artikelnummer. 17290242 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17290242 10 10 Paare
17200411 9 10 Paare
17210411 11 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17290242 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9893061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 €
    340.00 € / 10 Paare
    Sparen 70.00 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollständige NBR-Beschichtung, verstärkt mit Baumwoll-Interlock-Futter für Anwendungen, die Schutz vor Chemikalien/mechanischen Risiken erfordern. Der Gummizug am Stulpenende bietet zusätzlichen Schutz, da er das Eindringen von Gefahren in den Handschuh v
  • Langer Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Futter
  • Wasserdampfaufnahme aufgrund des Baumwollfutters
  • Zusätzlicher Gummizug am Stulpenende
  • Beständig gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösungsmittel
  • Geeignet für Anwendungen, die Schutz vor Chemikalien und mechanischen Risiken (z. B. Wärme) erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stulpenmaterial Elastisch
Anwendungen Labor
Coating Material NBR
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 2121X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKOPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienhandhabung, Entwässerungsbau und kommunale Reinigung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Serie Rubiflex NB60SZ
Länge (metrisch) 60 cm