Learn More
uvex Rubiflex S NB35S Chemikalienschutzhandschuhe
Artikelnummer. p-9618001 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
9
11
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15303463
Marke: uvex 9889121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Handschuhe mit Baumwoll-Interlock-Futter und NBR-Außenmaterial sind für Anwendungen geeignet, die einen Schutz vor Chemikalien und mechanischen Gefahren erfordern.
  • Lange NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Futter
  • NBR-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Futter
  • Die Handschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösungsmitteln
  • Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
  • Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material NBR
Farbe Grün
Hand Spezifisch
Latex Free Yes
Material Nitril
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 9
Dicke (metrisch) 0,50 mm
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKNOPT
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Interlock-Baumwolle
Serie Rubiflex S NB35S Chemikalienschutzhandschuhe
Länge (metrisch) 35 cm