Learn More
Rufinamid, Mikromol™
Beschreibung
Rufinamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rufinamide |
| CAS | 106308-44-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Rufinamide |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C10 H8 F2 N4 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17) |
| SMILES | NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1 |
| IUPAC-Name | 1-[(2,6-Difluorphenyl)methyl]triazol-4-carboxamid |
| Mehr anzeigen |