Learn More
Rufinamid, TRC
Artikelnummer. 30006526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006526 250 mg 250 Milligramm
30003910 50 mg 50 Milligramm
17903225 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006526 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR701550250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106308-44-5
Summenformel C10 H8 F2 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 238.19
Synonym 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide
IUPAC-Name 1-[(2,6-Difluorophenyl)Methyl]Triazol-4-Carboxamid
SMILES NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rufinamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
Formelmasse 238.0666
Reinheit (%) >95%