Learn More
Rufloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16458496 100 mg 100 Milligramm
16434507 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458496 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0902A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Rufloxacin hydrochloride (MF-934 hydrochloride) is a fluoroquinolone antibacterial, inhibits B-cell differentiation in human mononuclear cells, inhibits Topo.
Rufloxacin hydrochloride (MF-934 hydrochloride) is a fluoroquinolone antibacterial, inhibits B-cell differentiation in human mononuclear cells, inhibits Topo.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rufloxacin hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 106017-08-7
Farbe Light Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H19ClFN3O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym MF-934 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 2 mg/mL (5.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.0852 mg/mL (0.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(C1=O)=CN2CCSC3=C(N4CCN(C)CC4)C(F)=CC1=C23)O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 399.87
Formelmasse 399.87
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research