Learn More
Beskrivelse
- Oberer Schutz
- Rutschfeste Bügel
- Rutschfeste verstellbare Brücke
- Schutzbrillen mit klaren Gläsern sind in Innenräumen unerlässlich.
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
| Objektivtyp | Platin™ |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | Rot/schwarz |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |
| UV-Schutz | Ja |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?