Learn More
Ruthenium(III)-chlorid-Hydrat, 35–40 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10154450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10154450
Marke: Thermo Scientific Acros 195480050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14898-67-0
Summenformel Cl3Ru
Molekulargewicht (g/mol) 207.42
MDL-Nummer MFCD00149844
InChI-Schlüssel YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ruthenium trichloride
IUPAC-Name ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) chloride hydrate
Namenshinweis 35 - 40% Ru
Farbe Schwarz bis Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Strukturformel RuCl3·xH2O
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Merck Index 14, 8302
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 207.42
Reinheit (%) 35 to 40% Ru
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium(III) chloride hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.