Learn More
Ruthenium(III)-chlorid-Hydrat, 99.9 % (PGM-Basis), Ru 38 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381678
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11381678 10 g 10 Gramm
11371678 2 g 2 Gramm
11391678 50 g -
3 options
Artikelnummer. 11381678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011043.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14898-67-0
Summenformel Cl3Ru
Molekulargewicht (g/mol) 207.42
MDL-Nummer MFCD00149844
InChI-Schlüssel YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 100°dec
Namenshinweis PGM basis, Ru 38% min.
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in alcohol,acetone.
Formelmasse 207.43 (Anhydrous)
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Black crystalline or powder