Learn More
Ruthenium(III)-nitrosylnitrat, Ru 31.3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366558
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11366558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012175.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34513-98-9
Summenformel N4O10Ru
MDL-Nummer MFCD00016313
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich Ru 31.3% min.
Löslichkeitsinformationen Miscible with cold water.
Formelmasse 317.09
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Red-brown crystals