Learn More
Ruthenium(III)-Nitrosylnitratlösung, Ru 1.5 % w/v, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480300
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11480300
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012630.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 34513-98-9
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34513-98-9
MDL-Nummer MFCD00016313
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution
Farbe Rot bis braun
Strukturformel Ru(NO)(NO3)3
UN-Nummer UN3093
Konzentration Ru 1.5% w/v
Dichte 1.07 g/mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with cold water.
Formelmasse 317.09
Geruch Acidic
Menge 1000 mL
Physikalische Form Flüssig