Learn More
Ruthenium(III)-nitrosylsulfat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058900
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11355737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043436.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Galvanik, Beschichtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel [Ru(NO)]2(SO4)3
MDL-Nummer MFCD02684508
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium (III) nitrosylsulfate
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 550.34
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion