Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Wird als elektrochemisches Superkondensatormaterial verwendet und verfügt über eine hohe Ladungskapazität.
- Wird als Katalysator beim Deacon-Verfahren verwendet, um Chlor durch die Oxidation von Chlorwasserstoff zu produzieren. Wird aufgrund der hohen Ladungsübertragungskapazität als aktives Material in Superkondensatoren verwendet.
- Die Dispersionseigenschaft von RuO2; wird dazu verwendet, die Kapazität von Nanoverbundelektrodenmaterialien für Superkondensatoren zu erhöhen.
- Wird in großem Umfang für die Beschichtung von Titananoden sowie als Katalysator und Dotierstoff für die Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Ölraffinerien verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1200°C (sublimation) |
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium (IV) oxide |
| CAS | 12036-10-1 |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Summenformel | O2Ru |
| MDL-Nummer | MFCD00011210 |
| UN-Nummer | UN1479 |
| Synonym | ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.