Learn More
Ruthenium(IV)-Oxidhydrat, Ru 54 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371838
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371838 1 g 1 Gramm
11351838 5 g 5 Gramm
11361838 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011803.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32740-79-7
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00149846
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(IV) oxide hydrate
Schmelzpunkt 1200° (sublimation)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich Ru 54% min.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water.
Formelmasse 133.07 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Black powder