Learn More
Ruthenium(IV)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium (IV) sulfide |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN3178 |
| IUPAC-Name | Bis(sulfanyliden)Ruthenium |
| Formelmasse | 165.19 |
| Reinheit (%) | 99.9% |