Learn More
Ruthenium auf Kohlenstoff, TRC
Artikelnummer. 30415491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415491 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR70181010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
CAS 7440-18-8
Menge 10 g
Summenformel Ru
Synonym Ru
InChI-Formel InChI=1S/Ru
SMILES [Ru]
IUPAC-Name Ruthenium
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
Formelmasse 101.9043