Learn More
Ruthenium-Pellets, 3 bis 6 mm, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15432947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 055236.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Ruthenium pellets
Farbe Grau
CAS 7440-18-8
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 3 to 6mm
Gewicht ≈1.5 to 2.5g/pellet
Form Pellet, pelletieren
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ru
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru]
IUPAC-Name Ruthenium
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Reinheit (%) 99.95%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.