Learn More
Ruthenium Red (Technical Grade), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium red |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6 |
| Formelmasse | 785.8877 |