Learn More
(+)-Rutintrihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420084 500 g 500 Gramm
11400084 25 g 25 Gramm
11410084 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420084 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13570.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 250249-75-3 | C27H36O19 | 664.566 g/mol
Rutin is the major mutagenic component of red wine, It is used in the activation of a mutagen by treatment both liver microsomal enzymes and fecal enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rutin ist die wichtigste mutagene Komponente von Rotwein und aktiviert ein Mutagen über Enzyme in den Lebermikrosomen und über Fäkalenzyme.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Aceton, Dichlormethan oder Ethylacetat. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 250249-75-3
Summenformel C27H36O19
Molekulargewicht (g/mol) 664.566
MDL-Nummer MFCD00149490
InChI-Schlüssel NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Synonym rutoside trihydrate, +-rutin trihydrate, rutin trihydrate, rutin hydrate, unii-rf4n03853g, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-3-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-4h-chromen-4-one trihydrate, rutoside trihydrate ep, rutin hydrate jan, rutin trihydrate hplc, rutin trihydrate, analytical standard
PubChem CID 16218542
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-on; Trihydrat
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Rutin trihydrate
Schmelzpunkt 184°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 75455
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3802
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane or ethyl acetate. Insoluble in water.
Optische Drehung +9° (c=0.5 in Ethanol)
Formelmasse 664.58 (610.52 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%