Learn More
Ruxolitinib, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ruxolitinib |
| CAS | 941678-49-5 |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Keine besonderen Anforderungen |
| Produktlinie | Biowissenschaft |
| Summenformel | C17 H18 N6 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Farbe | Weiße bis beige |
| Reinheit | ≥ 97,5 % |