Learn More
IKA™ RV 8 V Rotationsverdampfer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16298321 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
5 bis 300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit unitSize
16298321 5 bis 300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16298321 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010003482
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
RV 8 Rotationsverdampfer ist das manuelle Grundmodell der IKA™ Rotationsverdampfer.
  • 4 l-Heizbad
  • Integrierte Sicherheits-Anhebefunktion für Stromausfälle.
  • Das Paket umfasst eine Woulff-Flasche
  • Wasser-/Ölheizbad mit Tragegriffen
  • Verriegelungsknopf zur Festlegung der Heizbadtemperatur
  • Gut lesbares, schwarz-weißes Display mit Glasabdeckung
  • Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
  • Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
  • Einstellbarer Eintauchwinkel
  • Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Drehzahlbereich: 5 bis 300 min
  • Niedrige Gerätespannung (24 V) sorgt für Anwendersicherheit
  • Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
  • Hocheffizienter Kondensator mit 1500 cm2 Kühlfläche – geringer Platzbedarf
  • Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (metrisch) 22,366 kg
Spannung 100/240 V
Geschwindigkeit 5 bis 300 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 180 °C
Kühlfläche 1500 cm2
Wirkleistung 1400 w
Abmessungen (L x B x H) 440 x 530 x 330 mm
IP-Schutzart IP 20
Temperaturgenauigkeit ±1K
Frequenz 50/60 Hz
Zeitschaltuhr Ja