Learn More
Edwards Vacuum™ Vaccum Pump RV12 115/230V, 1-ph, 50/60Hz Factory
Artikelnummer. 12945164
Ansicht ändern
Click to view available options
Ölvolumen:
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ölvolumen unitSize
12945164 1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12945164 Lieferant Edwards Vacuum™ Lieferanten-Nr. A65501903
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die versiegelte RV12-Drehschieberpumpe erzielt ausgezeichnete Endvakuumdrücke, hohe Pumpengeschwindigkeiten und überragende Dampfhandhabungsfähigkeiten bei leisem Betrieb.
  • Zugelassen nach UL- und CSA-Normen durch externe Prüfer
  • Einzigartiger Betriebsartenwahlschalter sorgt dafür, dass ein Modell sowohl für Anwendungen mit hohem Vakuum als auch mit hohem Durchsatz geeignet ist
  • Hohe Zuverlässigkeit – großzügige Schmierung von beweglichen Teilen
  • Sichere Prozesse und Systeme – schnelles Einlassventil für erstklassigen Schutz gegen Rücksaugen
  • Keine ungeplanten Ausfallzeiten – entwickelt für eine einfache Wartung
  • Bessere Arbeitsumgebung – leiser Betrieb und geringe störende Frequenzen
  • Gasballast mit zwei Positionen ermöglicht die Handhabung von Wasserdampf mit 60 g/h oder mit Spitzenwerten von 290 g/h
  • Universalmotor für den größtmöglichen Spannungs- und Frequenzbereich aus einer einzigen Variante
  • Durch einen gleichmäßigen, kontrollierten Öldruck zu öffnendes Einlassventil, um Überdruck zu vermeiden
  • Das Einlassventil wird innerhalb von 0,4 Sekunden nach dem Stoppen der Pumpe geschlossen
  • Lieferung mit 1 l Ultragrade™ Hochleistungsöl 19, Einlassfilter und O-Ring
Spezifikation
Motordrehzahl 1800 U/min
Modell Gehäuse RV12
Geräuschpegel 48 dB
Gewicht (metrisch) 29 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Ölvolumen 1 l
Anwendungen Massenspektrometrie, Elektronenmikroskopie, Probenvorbereitung, Forschung und Entwicklung, Hochenergiephysik, Industrie, Chemie und mehr
Maximaler Druck 2.0 x 10-3