Learn More
Edwards Vacuum™ RV8 Vakuumpumpe
Artikelnummer. 12010293
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
115/230 C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung
12010293 115/230 C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12010293 Lieferant Edwards Vacuum™ Lieferanten-Nr. A65401903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5269.02 €
    3410.00 € / 1 Stück
    Sparen 1859.02 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Edwards RV Vakuumpumpen lassen sich in zahlreichen Laboranwendungen einsetzen. Das robuste Design bietet ein exzellentes Endvakuum mit hohen Pumpgeschwindigkeiten sowie eine erstklassige Dampfhandhabung und einen leisen Betrieb.
  • Doppelfrequenz – Betrieb mit 110 bis 120 V oder 230 V, 50/60 Hz
  • Sehr leise – der Schalldruck bei 1 m beträgt 48 dB(A)
  • Dual-Modus – Einstellung für hohen Gasdurchsatz oder hohen Unterdruck
  • Robustes Design – verbesserte Handhabung von Wasserdampf, 290 g/h bei Dampfdrücken von bis zu 80 mbar
  • Integriertes Einlassventil – schnell reagierendes Absperrventil verhindert, dass bei einem Stromausfall Öl eingesaugt wird
  • Abdampfstutzen und Netzkabel müssen separat bestellt werden
  • Für folgende Anwendungen: Analyseinstrumente, Kryotechnik, Öfen, Atomlagenabscheidung, Hochenergiephysik, Vakuumöfen, Verdampfung, Rotationsverdampfer, Gefriertrocknen, Zentrifugalkräfte, Vakuumformung, Destillations-/Extraktionsapparat, Filtration, Abzugshauben/Handschuhkästen, Imprägnierung, Unterstützung von Hochvakuumsystemen.
Spezifikation
Modell RV8
Pumpentyp Vakuumpumpe
Maximaler Druck 60 Hz: 1,5 x 10-3 Torr, 50 Hz: 2,0 x 10-3 mbar
Spannung 115/230 C