Learn More
IKA™ RW 28 DIGITAL OVERHEAD STIRRER
Artikelnummer. 14821451 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
60 bis 1.400 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
14821451 60 bis 1.400 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14821451 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0005040000
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen leistungsstarken, mechanisch gesteuerten Laborrührer für hochviskose Anwendungen mit Mengen bis zu 80 l (H2O). RW 28 digitale Rührwerke eignen sich für das intensive Mischen in Laboren und Pilotanlagen.
  • Ausgestattet mit einem Überhitzungsschutz des Motors durch selbstverriegelndenTemperaturbegrenzer 
  • Ein Rührwellenschutz und eine Klemmvorrichtung zum Sichern von Schüsseln sind optional erhältlich
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl von 60 bis 1400 U/min in zwei Drehzahlbereichen
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Fehlercodeanzeige
  • Robustes, ergonomisches Design
  • Leiser Betrieb
  • Mit Konstant-Leistungsantrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 60 bis 1.400 U/min
Fassungsvermögen 80 l
Display LED
Spannung 240 V
Wirkleistung 220 W
Höhe (metrisch) 346 mm
Breite (metrisch) 123 mm
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz, 220 W
Frequenz 50/60 Hz
Material Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Modell RW 28 Digital
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Drehmoment 900 Ncm
Viskosität 50.000 mPas