Learn More
IKA™ RW 47 DIGITAL OVERHEAD STIRRER
Artikelnummer. 14801451 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
57 bis 1.300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
14801451 57 bis 1.300 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14801451 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004050000
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen extrem leistungsstarken, mechanisch gesteuerten Laborrührer für hochviskose Anwendungen bei Mengen bis zu 200 l (H2O). Das RW 47 digitale Rührwerk passt die Geschwindigkeit automatisch mittels mikroprozessorgesteuerter Technologie an.
  • Für intensives Mischen beim Einsatz in Laboren und Versuchsanlagen
  • Der Rührer ist mit einem Überhitzungsschutz durch einen selbstverriegelnden Temperaturbegrenzer für den Motor ausgestattet
  • Zusätzlich sind ein Rührwellenschutz und eine Klemmvorrichtung zum Sichern von Schüsseln optional erhältlich
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl (57 bis 1300 U/min) in zwei Drehzahlbereichen
  • Überlastschutz
  • Fehlercodeanzeige
  • Robustes, ergonomisches Design
  • Leiser Betrieb
  • Mit Konstant-Leistungsantrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 57 bis 1.300 U/min
Fassungsvermögen 200 l
Display LED
Spannung 230 V
Wirkleistung 513 W
Höhe (metrisch) 465 mm
Breite (metrisch) 145 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 513 W
Frequenz 50 Hz
Material Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Modell RW 47 Digital
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Drehmoment 3.000 Ncm
Viskosität 100.000 mPas