Learn More
RWDD4A Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18479550 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25ul
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18479550 25ul 25 Mikroliter
18222528 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18479550
Marke: Novus Biologicals NBP18474325ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RWDD4A Polyclonal specifically detects RWDD4A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RWDD4A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias FAM28A, member A, MGC10198, Protein FAM28A, RWD domain containing 4, RWD domain containing 4A, RWD domain-containing protein 4, RWD domain-containing protein 4A, RWDD4A
Gensymbole RWDD4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EALRSIYEGDESFRELSPVSFQYRIGENGDPKAFLIEISWTETYPQTPPILSMNAFFNNTISSAVKQSILAKLQEAVEANLGTAM
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25ul
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 201965
Testspezifität Specificity of human RWDD4A antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG