Learn More
RWJ 50271, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16457067 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16457067 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY110086
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RWJ 50271 is an selective and orally active inhibitor of lymphocyte function-associated antigen-1/intercellular adhesion molecule-1(LFA-1/ICAM-1) interaction with an IC50 of 5.0 μM (HL60 cells). RWJ 50271 inhibits LFA-1/ICAM-1-mediated cell adhesion.
RWJ 50271 is an selective and orally active inhibitor of lymphocyte function-associated antigen-1/intercellular adhesion molecule-1(LFA-1/ICAM-1) interaction with an IC50 of 5.0 μM (HL60 cells). RWJ 50271 inhibits LFA-1/ICAM-1-mediated cell adhesion.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RWJ 50271
Physikalische Form Solid
CAS 162112-37-0
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H17F3N4O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (609.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(NCCCO)=O)C=NN1C2=NC(C3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3)=CS2
Molekulargewicht (g/mol) 410.41
Formelmasse 410.41
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research