missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RXFP2 Monoclonal Antibody (1013901)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535456
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535456 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535456

Marke: Invitrogen™ MA560866

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

The activity of this relaxin receptor is mediated by G proteins leading to stimulation of adenylate cyclase and an increase of cAMP and may also be a receptor for Leydig insulin-like peptide. Expressed in embryonic and adult gonads of males and females, as well in male gubernarculum and in brain. Not detected in kidney, spleen and heart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RXFP2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1013901
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen RXFP2
Gen-Zugriffsnummer Q8WXD0
Gen-Alias G protein coupled receptor affecting testicular descent; G protein-coupled receptor 106; Gpcr; GPR106; G-protein coupled receptor 106; G-protein coupled receptor affecting testicular descent; GREAT; INSL3 receptor; INSL3R; leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 8; leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 8; Lgr8; LGR8.1; Relaxin family peptide receptor 2; relaxin receptor 2; relaxin/insulin like family peptide receptor 2; relaxin/insulin-like family peptide receptor 2; Rxfp2; RXFPR2
Gensymbole RXFP2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Relaxin R2, Met1-Asn416.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 122042
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.