Learn More
RXR alpha/NR2B1 Antibody (S04-6C3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
Antigen RXR alpha/NR2B1
Klon S04-6C3
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18633155
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19972-100ul
100 μg
645.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18691555
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19972-50ul
50 μg
421.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RXR alpha/NR2B1 Monoclonal antibody specifically detects RXR alpha/NR2B1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
RXR alpha/NR2B1
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
FLJ00280, FLJ00318, FLJ16020, MGC102720, NR2B1FLJ16733, Nuclear receptor subfamily 2 group B member 1, retinoic acid receptor RXR-alpha, Retinoid X receptor alpha, retinoid X receptor, alpha
A synthetic peptide of human RXR alpha/NR2B1 (Uniprot # P19793)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S04-6C3
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Chromatin Research, Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Signal Transduction
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
6256
IgG
Affinity purified