Learn More
RXR gamma/NR2B3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-RXRG-5G6, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18358593 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18358593 20 μg 20 Mikrogramm
18361677 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18358593
Marke: Novus Biologicals NBP31376620UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
RXR gamma/NR2B3 Monoclonal antibody specifically detects RXR gamma/NR2B3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RXR gamma/NR2B3
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-RXRG-5G6
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Zugriffsnummer P48443
Gen-Alias NR2B3retinoid X receptor-gamma, Nuclear receptor subfamily 2 group B member 3, retinoic acid receptor RXR-gamma, Retinoid X receptor gamma, retinoid X receptor, gamma, RXRC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human RXR gamma/NR2B3 protein (Uniprot: P48443)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6258
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2b