missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RXR gamma/NR2B3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-RXRG-5G6, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7244642 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18358593 20 μg 20 Mikrogramm
18361677 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18358593

Marke: Novus Biologicals NBP31376620UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RXR gamma/NR2B3 Monoclonal antibody specifically detects RXR gamma/NR2B3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RXR gamma/NR2B3
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-RXRG-5G6
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, ELISA, Immunoprecipitation 1-2 ug/100-500 ug protein, Protein Array
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Zugriffsnummer P48443
Gen-Alias NR2B3retinoid X receptor-gamma, Nuclear receptor subfamily 2 group B member 3, retinoic acid receptor RXR-gamma, Retinoid X receptor gamma, retinoid X receptor, gamma, RXRC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human RXR gamma/NR2B3 protein (Uniprot: P48443)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6258
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.