Learn More
RY703 Mouse Anti-Human CD163, BD OptiBuild™
Artikelnummer. 31793123 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31793123 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31793123 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 770071
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
CD163 Monoclonal Antibody detects CD163 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD163
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon GHI/61
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat RY703
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias CD163 antigen; M130; MM130; GHI/61; D11C163A; RM3/1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Glycoprotein preparation from Hairy Cell Leukemia Spleen
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9332
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ