missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
This antibody detects a band at ∽250 kDa which has been reported.
Dihydropyridine receptor (DHPR) is a surface membrane protein critical for the excitation-contraction coupling of striated muscle. DHPR and the sarcoplasmic reticulum ryanodine receptor (RyR) are two key components of the intracellular junctions, where depolarization of the surface membrane is converted into the release of Ca2+ from internal stores. The alpha1-subunit of the DHPR contains a cytoplasmic loop which is thought to be involved in the interactions with RyR. Phosphorylation of the DHPR alpha1-subunit is also thought to play a role in the functional interaction of DHPR and RyR. Mutation in DHPR alpha1 results in excitation-contraction uncoupling, leading to muscular dysgenesis, a complete inactivity in developing skeletal muscles. Cells that do not express RyR also lack excitation-contraction coupling and exhibit a severalfold reduction in Ca2+ current density.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RYR2 |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.33 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | RYR2 |
| Gen-Zugriffsnummer | E9Q401, Q92736 |
| Gen-Alias | ARVC2, ARVD2, ryanodine receptor 2 (cardiac), ryanodine receptor 2, cardiac, RYR2, VTSIP |
| Gensymbole | RYR2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?