Learn More
VACUUBRAND™ RZ 2.5 Drehschieberpumpe
Artikelnummer. 10594322 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
RZ 2.5
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Steckertyp unitSize
10594322 RZ 2.5 CEE 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10594322
Marke: VACUUBRAND™ 20698029
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nutzen Sie diese Pumpe für eine Vielfalt von Labor- und Verfahrensanwendungen, die ein niedriges Endvakuum bei mittleren Gasdurchflussraten erfordern. Vacuubrand™RZ 2.5 Drehschieberpumpen sind hochleistungsfähige Drehschieberpumpen mit einem besonders kompakten Design und niedrigem Gewicht.
Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
Hohe Wasserdampf-Toleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich Großes Ölvolumen
Lange Intervalle zwischen Ölwechseln Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 1.5 x 10-3 Torr (ohne Gasballast), 7.5 x 10-3 Torr (mit Gasballast)
PS 0,18 Hp.
Enthält CEE-Stecker
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 316 x 125 x 190 mm
Modell RZ 2.5
Geräuschpegel 43 dBA
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Flussrate 1,4/1,7 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 190 mm
Gesamtlänge (metrisch) 316 mm
Gesamtbreite (metrisch) 125 mm
Pumpentyp Drehschieberpumpen
Schutzart Gehäuse 40
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 54 °F
Ölvolumen 0.11 bis 0.3 qt.
Anwendungen Labor
Ölsorte Ölversiegelt
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V