Learn More
VACUUBRAND™ RZ 2.5 Drehschieberpumpe
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Modell:
RZ 2.5
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
Hohe Wasserdampf-Toleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich Großes Ölvolumen
Lange Intervalle zwischen Ölwechseln Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
Hohe Wasserdampf-Toleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich Großes Ölvolumen
Lange Intervalle zwischen Ölwechseln Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1.5 x 10-3 Torr (ohne Gasballast), 7.5 x 10-3 Torr (mit Gasballast) |
| PS | 0,18 Hp. |
| Enthält | CEE-Stecker |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 316 x 125 x 190 mm |
| Modell | RZ 2.5 |
| Geräuschpegel | 43 dBA |
| Steckertyp | CEE |
| Mehr anzeigen |