Learn More
VACUUBRAND™ RZ 6 Drehschieberpumpe
Artikelnummer. 10599595 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10599595
Marke: VACUUBRAND™ 20698150
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese leistungsstarken Drehschieberpumpen zeichnen sich durch eine ungewöhnlich kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht für Pumpen dieser Kapazität aus.
  • Die ideale Lösung für eine Vielfalt von Labor- und Verfahrensanwendungen, die ein niedriges Endvakuum bei mittleren bis erhöhten Gasdurchflussraten erfordern.
  • Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
  • Hohe Wasserdampf-Toleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Großes Ölvolumen – lange Intervalle zwischen Ölwechsel
  • Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 1.5 x 10-3 Torr (ohne Gasballast), 7.5 x 10-3 Torr (mit Gasballast)
PS 0.3 hp
Enthält CEE-Stecker, Absperrventil VS 16, manuell, Ölnebelfilter, Pirani Vakuummessgerät DCP 3000 +VSP3000
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 370 x 142 x 207 mm
Modell RZ 6
Geräuschpegel 50 dB (A)
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Flussrate 3.4/4 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 205.74 mm
Gesamtlänge (metrisch) 325.12 mm
Gesamtbreite (metrisch) 142.24 mm
Pumpentyp Drehschieberpumpen
Schutzart Gehäuse Gehäuse IP40
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 54 °F
Ölvolumen 0.36 bis 0.77 qt.
Anwendungen Labor
Ölsorte Ölversiegelt
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V