Learn More
(S)-(-)-1,1 '-Bi(2-naphthylamin), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443307
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15443307 250 mg 250 Milligramm
11465490 1 g 1 Gramm
2 options
Product Code. 15443307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25784.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18531-95-8 | C20H16N2 | 284.362 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18531-95-8
Summenformel C20H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 284.362
MDL-Nummer MFCD00145204
InChI-Schlüssel DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
IUPAC-Name 1-(2-Aminonaphthalin-1-yl)naphthalin-2-amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Schmelzpunkt 236°C to 242°C
Menge 250 mg
Beilstein 2419071
Optische Drehung −150° (c=1 in Pyridine)
Formelmasse 284.36
Reinheit (%) 97%