Learn More
(S)-(+)-1,1 '-Binaphthyl-2,2 '-Diylhydrogenphosphat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as a chiral Bronsted acid catalyst in the enantoselective Mannich reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als chiraler Bronsted-Säurekatalysator in der enantoselektiven Mannich-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol (heiß).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4787775 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO and methanol (hot). |
| Optische Drehung | +605° (c=1 in Methanol) |
| Formelmasse | 348.3 |
| Reinheit (%) | ≥98% |