Learn More
(S)-(+)-1,1 '-Binaphthyl-2,2 '-Diylhydrogenphosphat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058410
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11328995
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14137.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 35193-64-7 | C20H13O4P | 348.294 g/mol
Used as a chiral Bronsted acid catalyst in the enantoselective Mannich reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als chiraler Bronsted-Säurekatalysator in der enantoselektiven Mannich-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol (heiß).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35193-64-7
Summenformel C20H13O4P
Molekulargewicht (g/mol) 348.294
MDL-Nummer MFCD00010045
InChI-Schlüssel JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, s-+-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r---bnp acid, 11bs-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, s-+-bnp acid, 4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide
PubChem CID 99589
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(C=CC5=CC=CC=C54)OP(=O)(O3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Beilstein 4787775
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and methanol (hot).
Optische Drehung +605° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 348.3
Reinheit (%) ≥98%