Learn More
(S)-(-)-1-(1-naphthyl)ethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423397 1 g 1 Gramm
11433397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17176.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172.25 g/mol
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine is used in the asymmetric synthesis of α-cyanocarboxylates. Also used in the synthesis of chiral imadazolin-2-ylidene ligands used in organometallic catalysis. Chiral/Asymmetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin wird bei der asymmetrischen Synthese von α-Cyanocarboxylaten verwendet. Wird auch bei der Synthese von chiralen Imadazolin-2-ylidenliganden eingesetzt, die bei der metallorganischen Katalyse verwendet werden. Chirale/asymmetrische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln und Chlorformiaten fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10420-89-0
Summenformel C12H14N
Molekulargewicht (g/mol) 172.25
MDL-Nummer MFCD00064179
InChI-Schlüssel RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonym s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
IUPAC-Name (1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-aminium
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Dichte 1.06
Siedepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.623
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2208024
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethanol.
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine