Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure, TRC
Artikelnummer. 30410407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410407 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT294115250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 85977-52-2
Summenformel C11H12O2
Menge 250 mg
Synonym (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12
IUPAC-Name (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Formelmasse 176.0837