Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure, TRC
Artikelnummer. 30421169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421169 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421169 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2941151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 85977-52-2
Summenformel C11H12O2
Menge 1 g
Synonym (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12
IUPAC-Name (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Formelmasse 176.0837