Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10103641 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10103641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334730010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
CAS 18881-17-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 114.0°C to 116.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H13NO
MDL-Nummer MFCD01631316
Menge 1 g
Spezifische Drehung -94° to 100° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Synonym s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylmethanol, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, chembl61489, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl-methanol, s---1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinemethanol, s-3-hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3-isoquinolinemethanol, 1,2,3,4-tetrahydro-, s, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
InChI-Schlüssel ZSKDXMLMMQFHGW-JTQLQIEISA-N
SMILES C1C(NCC2=CC=CC=C21)CO
IUPAC-Name [(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-yl]Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
PubChem CID 776757
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke