Learn More
(S)-1-(2-Chlorphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427438 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15427438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60935.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt in organischen Synthesen und wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
CAS 131864-71-6
Menge 1 g
Summenformel C8H9ClO
MDL-Nummer MFCD06659506
Synonym s-1-2-chlorophenyl ethanol, 1s-1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, 1s-1-2-chlorophenyl ethanol, s-1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, pubchem5670, s-1-2-chloro-phenyl-ethanol, 5-1-2-chloro-phenyl-ethanol, s-2-chloro-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2-chloro-a-methyl-, as
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel DDUBOVLGCYUYFX-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1Cl)O
IUPAC-Name (1S)-1-(2-chlorphenyl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
PubChem CID 6999091
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%