Learn More
(S)-(-)-1-(2-naphthyl)ethylamin, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393916 1 g 1 Gramm
11303926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17024.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3082-62-0 | C12H13N | 171.243 g/mol
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine is used in asymmetric synthesis. It is also used in the preparation of thiourea compounds using chiral amine, which is used as a bifunctional catalyst for the Strecker and nitro-Michael reactions. Further, it acts as a chiral building block and chiral resolution reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-(2-naphthyl)ethylamin wird bei der asymmetrischen Synthese verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Thioharnstoff-Verbindungen mit chiralem Amin verwendet, das als bifunktionaler Katalysator für die Strecker- und Nitro-Michael-Reaktionen verwendet wird. Darüber hinaus fungiert es als chiraler Baustein und chirales Auflösungsreagenz.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kohlendioxid-empfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3082-62-0
Summenformel C12H13N
Molekulargewicht (g/mol) 171.243
MDL-Nummer MFCD00085366
InChI-Schlüssel KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
Synonym s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s---1-2-naphthyl ethylamine, s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethan-1-amine, 2-naphthalenemethanamine, alpha-methyl-, alphas, 1s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s-1-2-naphthyl ethanamine, s-1-naphth-2-yl ethylamine, s-1-naphth-2-yl-ethylamine
PubChem CID 1201503
IUPAC-Name (1S)-1-Naphthalen-2-ylethanamin
SMILES CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 90°C (0.15 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 3195949
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −20° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) ≥99%