Learn More
(S)-(+)-1,3 -Butandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10440491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10440491 1 g Glasflasche 1 Gramm
10174650 5 g Glasflasche 5 Gramm
10147353 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10440491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217970010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24621-61-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24621-61-2
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00064278
InChI-Schlüssel PUPZLCDOIYMWBV-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-1,3-butanediol, s-butane-1,3-diol, 3s-butane-1,3-diol, s-1,3-butanediol, s-+-butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, 3s, bu2, 1,3-butanediol, s, pubchem6722
PubChem CID 446973
ChEBI CHEBI:52688
IUPAC-Name (3S)-Butan-1,3-Diol
SMILES CC(CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1, 3-Butanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 109.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4385 to 1.4405
Menge 1 g
Relative Dichte 1
Spezifische Drehung + 30.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit