Learn More
(S)-1-(3-Chlorphenyl)-Ethylamin, ChiPros™, 98 %, ee 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11496590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496590 1 g 1 Gramm
11406600 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496590 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27637.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Als aktive pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte, besitzen unterschiedliche biologische Aktivitäten.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten. Gekühlt (2-4 ° C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68297-62-1
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.63
MDL-Nummer MFCD06761823
InChI-Schlüssel DQEYVZASLGNODG-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-3-chlorophenyl ethanamine, s-1-3-chlorophenyl ethylamine, 1s-1-3-chlorophenyl ethanamine, 1s-1-3-chlorophenyl ethan-1-amine, s-3-chloro-, a-methylbenzylamine, s---1-3-chlorophenyl ethylamine, s-1-3-chlorophenyl ethylamine, chipros, benzenemethanamine, 3-chloro-, a-methyl-,, as, s-3-chloro-alpha-methylbenzylamine, chipros r , produced by basf
PubChem CID 2507691
IUPAC-Name (1S)-1-(3-chlorphenyl)ethanamin
SMILES CC(N)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
UN-Nummer UN2735
Siedepunkt 112°C (13 mmHg)
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 98%